Få mere at vide
D-Camphor, Mikromol™
Beskrivelse
D-Camphor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Camphor |
| CAS | 464-49-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (+)-Camphor |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H16 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | d-Camphor, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2 |
| IUPAC navn | (1R,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one |
| Vis mere |