Få mere at vide
D-Camphor, Mikromol™
Artikelnummer. 17981426
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17981426 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17981426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3327.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
D-Camphor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Camphor
CAS 464-49-3
Analyt- eller komponentnavne (+)-Camphor
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym d-Camphor, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
IUPAC navn (1R,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 152.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 152.1201 g/mol