Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Calcium pantothenat, 98%
Artikelnummer. 10439871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10439871
Brand: Thermo Scientific Chemicals 243301000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 137-08-6 | C18H32CaN2O10 | 476.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-08-6
Molekylær formel C18H32CaN2O10
Molekylvægt (g/mol) 476.54
MDL nummer MFCD00002766
InChI nøgle FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
IUPAC navn calcium;3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propansyre
SMIL [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Calcium pantothenate
Smeltepunkt 190°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 8.2 to 8.6% (Ca) On dried substance (Complexometry)
Tab ved tørring 5.0% max. (105°C, 3 hrs)
Emballage Plastflaske
Lineær formel [HOCH2C(CH3)2CHOHCONHCH2CH2COO]2Ca
Specifik rotation + 25
Merck Index 15, 7118
Opløselighedsinformation Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerine,very slightly soluble in ethanol,insoluble in ether,chloroform
Mængde 100 g
Formel vægt 476.52
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver