missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Buthionine-(S,R)-sulfoximine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Buthionine-(S,R)-sulfoximine |
| CAS | 113158-69-3 |
| Molekylær formel | C8 H18 N2 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m1/s1 |
| SMIL | CCCCS(=N)(=O)CC[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-4-(butylsulfonimidoyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.31 |
| Formel vægt | 222.1038 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?