Få mere at vide
D-Biotin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10746064
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10746064 1 g Ravgult glas 1g
1 options
Artikelnummer. 10746064 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2321
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
D-Biotin, som danner et stabilt kompleks med Avidin, er nyttigt i studiet af Avidin-Biotin-interaktioner og ved affinitetskromatografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor Biotin
Kemisk navn eller materiale D-Biotin
CAS 58-85-5
Smeltepunkt 228,9 °C
Farve Hvid
pH 4.5
Analyseprocentområde ≥99 %
Emballage Ravgult glas
Molekylær formel C10H16N2O3S
MDL nummer MFCD00005541
Mængde 1 g
Merck Index 15, 1236
Specifik rotation +89 til +93° (+ eller -)
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
InChI nøgle YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 244.31
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Formel vægt 244.31
Damptryk Ubetydeligt
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Fast stof