Få mere at vide
D-Biotin, BAGER™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588674
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15588674 1 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 1g
1 options
Artikelnummer. 15588674 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 27200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Biotin
CAS 58-85-5
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Molekylær formel C10H16N2O3S
MDL nummer MFCD00005541
Mængde 1 g
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
InChI nøgle YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 244.31
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Formel vægt 244.31