Få mere at vide
D-(+)-Biotin, 98+%
Beskrivelse
Biotin er en form for B-vitamin, der hjælper kroppen med at nedbryde fedt og kulhydrater. Det bruges som alternativ medicin til at behandle eller forebygge biotinmangel, som er forårsaget af underernæring, hurtigt vægttab, langvarig sondeernæring og andre medicinske tilstande. Det er et essentielt vitamin, som er vigtigt for aminosyre- og energiomsætningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
vand, dimethylsulfoxid, alkohol og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Biotin |
| Smeltepunkt | 224 °C til 226 °C |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 86838 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,1231 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i varmt vand, dimethylsulfoxid, alkohol og benzen. |
| Formel vægt | 244.32 |
| Procent renhed | ≥98% |