Få mere at vide
D-(+)-Biotin, 98+%
Artikelnummer. 11482287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482287 1 g 1g
11492287 5 g 5g
11354529 10 g 10g
11402297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11482287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14207.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.88 DKK
    564.65 DKK / 1g
    Spare 62.23 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 58-85-5 | C10H16N2O3S | 244,31 g/mol
Biotin er en form for B-vitamin, der hjælper kroppen med at nedbryde fedt og kulhydrater. Det bruges som alternativ medicin til at behandle eller forebygge biotinmangel, som er forårsaget af underernæring, hurtigt vægttab, langvarig sondeernæring og andre medicinske tilstande. Det er et essentielt vitamin, som er vigtigt for aminosyre- og energiomsætningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i varmt
vand, dimethylsulfoxid, alkohol og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-85-5
Molekylær formel C10H16N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 244.31
MDL nummer MFCD00005541
InChI nøgle YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyre
SMIL OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Biotin
Smeltepunkt 224 °C til 226 °C
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 1 g
Beilstein 86838
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,1231
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt vand, dimethylsulfoxid, alkohol og benzen.
Formel vægt 244.32
Procent renhed ≥98%