Få mere at vide
D-(+)-Biotin, 98+%
Artikelnummer. 11354529
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354529 10 g 10g
11482287 1 g 1g
11492287 5 g 5g
11402297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11354529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14207.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3223.93 DKK
    2900.65 DKK / 10g
    Spare 323.28 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 58-85-5 | C10H16N2O3S | 244,31 g/mol
Biotin er en form for B-vitamin, der hjælper kroppen med at nedbryde fedt og kulhydrater. Det bruges som alternativ medicin til at behandle eller forebygge biotinmangel, som er forårsaget af underernæring, hurtigt vægttab, langvarig sondeernæring og andre medicinske tilstande. Det er et essentielt vitamin, som er vigtigt for aminosyre- og energiomsætningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i varmt
vand, dimethylsulfoxid, alkohol og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-85-5
Molekylær formel C10H16N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 244.31
MDL nummer MFCD00005541
InChI nøgle YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyre
SMIL OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Specifica
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Biotin
Smeltepunkt 224 °C til 226 °C
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 10 g
Beilstein 86838
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,1231
Opløselighedsinformation Opløseligt i varmt vand, dimethylsulfoxid, alkohol og benzen.
Optisk rotation +91° (c=1 i 0,1N NaOH)
Formel vægt 244.32
Procent renhed ≥98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.