Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotin, 98 %
Artikelnummer. 10308013 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10308013 5 g Glasflaske 5g
10053120 500 mg Glasflaske 500mg
10043120 1 g Glasflaske 1g
11956881 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10308013 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 230090050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 58-85-5 | C10H16N2O3S | 244.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-85-5
Molekylær formel C10H16N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 244.31
MDL nummer MFCD00005541
InChI nøgle YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyre
SMIL OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Biotin
Smeltepunkt 231.0°C to 233.0°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,1236
Specifik rotationstilstand + 89.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Specifik rotation + 89.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.22g/L (25°C). Other solubilities: more soluble in hot water and dil. alkali,0.8g/L alcohol,insoluble in most other common organic solvents
Formel vægt 244.31
Procent renhed 98%