Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotin, 98 %
Artikelnummer. 10043120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10043120 1 g Glasflaske 1g
10053120 500 mg Glasflaske 500mg
10308013 5 g Glasflaske 5g
11956881 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10043120 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 230090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    987.65 DKK / 1g
    Spare 177.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 58-85-5 | C10H16N2O3S | 244,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-85-5
Molekylær formel C10H16N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 244.31
MDL nummer MFCD00005541
InChI nøgle YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyre
SMIL OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Biotin
Smeltepunkt 231,0 °C til 233,0 °C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15,1236
Specifik rotation +89.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,22 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: mere opløselige i varmt vand og dil. alkali, 0,8 g/L alkohol, uopløselig i de fleste andre almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 244.31
Procent renhed 98%