Få mere at vide
D-Biotin,≥ 97,5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11308609 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308609 1 g 1g
11318609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308609 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210102301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    889.00 DKK
    846.28 DKK / 1g
    Spare 42.72 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58-85-5
Molekylær formel C10H16N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 244.31
MDL nummer MFCD00005541
InChI nøgle YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyre
SMIL OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Biotin
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥97.5%
Mængde 1 g
Formel vægt 244.3
Fysisk form Krystallinsk pulver