Få mere at vide
D-Biotin,≥ 97,5 %, cellekulturreagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11445092 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445092 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11445092 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219463401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00 DKK
    1402.63 DKK / 1g
    Spare 72.37 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 58-85-5
Molekylær formel C10H16N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 244.31
MDL nummer MFCD00005541
InChI nøgle YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
SMIL OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Biotin
Farve Hvid
Tæthed 1,267 g/cm3 (Bogstaveligt)
Analyseprocentområde ≥97.5%
Mængde 1 g
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyre
Formel vægt 244.3
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Krystallinsk pulver