Få mere at vide
Invitrogen™ D-Biotin
Artikelnummer. 11554167
Skift visning
Mængde:
1 g
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11554167 10 mL 10ml
10012502 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11554167 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B20656
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
D-Biotin
D-biotin binder sig med høj affinitet til streptavidin, avidin og NeutrAvidin™ biotin-bindende proteiner. Denne opløsning kan bruges sammen med umærket streptavidin eller avidin i procedurer til blokering af endogent biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50mM
Konjugeret Ukonjugeret
Mængde 10 mL
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske
Produktlinje Invitrogen
Produkttype Biotin (ukonjugeret)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide