Få mere at vide
Invitrogen™ D-Biotin
Mængde:
1 g
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1g
Beskrivelse
D-biotin binder sig med høj affinitet til streptavidin, avidin og NeutrAvidin™ biotin-bindende proteiner. Denne opløsning kan bruges sammen med umærket streptavidin eller avidin i procedurer til blokering af endogent biotin.
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Ukonjugeret |
| Mængde | 1 g |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Produkttype | Biotin (ukonjugeret) |