Få mere at vide
D-Biotin 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Biotin |
| CAS | 58-85-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Biotin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H16 N2 O3 S |
| Koncentration | 10 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, Biotin, (+)-Biotin, (+)-cis-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4]imidazole-4-valeric acid, Biodermatin, Bioepiderm, Bios II, Coenzyme R, D(+)-Biotin, D-Biotin, Factor S, Factor S (vitamin), Lutavit H2, Meribin, NSC 63865, Rovimix H 2, Vitamin B7, Vitamin H, Vitamin I, cis-(+)-Tetrahydro-2-oxothieno[3,4]imidazoline-4-valeric acid, d-Biotin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| Vis mere |