Få mere at vide
D-beta-Prolinol, 95%
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Det er et mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et mellemprodukt i organiske synteser
.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur.
.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | D-beta-Prolinol |
Tæthed | 0.979 |
Kogepunkt | 173°C to 177°C |
Mængde | 250 mg |
Følsomhed | Hygroscopic |
Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
Formel vægt | 101.15 |
Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
D-beta-Prolinol, 95% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion