Få mere at vide
D-beta-Prolinol, 95%
Artikelnummer. 15414268
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414268 250 mg 250mg
15404268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57871.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 110013-18-8 | C5H11NO | 101,149 g/mol
Det er et mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et mellemprodukt i organiske synteser
.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110013-18-8
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD09607969
InChI nøgle QOTUIIJRVXKSJU-RXMQYKEDSA-N
Synonym r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-yl methanol, r-3-hydroxymethyl pyrrolidine, d-beta-prolinol, 3-pyrrolidinemethanol, 3r, r-3-pyrrolidin-methanol, r-3-pyrrolidinemethanol, 3r-3-pyrrolidinemethanol
PubChem CID 7446913
IUPAC navn [(3R)-pyrrolidin-3-yl]methanol
SMIL C1CNCC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-beta-Prolinol
Tæthed 0.979
Kogepunkt 173 °C til 177 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 101.15
Procent renhed 95%