Få mere at vide
D-beta-Proline, 98+%
Artikelnummer. 15493838
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493838 1 g 1g
15403848 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57356.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 72580-54-2 | C5H9NO2 | 115,132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72580-54-2
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD08272856
InChI nøgle JAEIBKXSIXOLOL-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r---pyrrolidine-3-carboxylic acid, d-beta-proline, r-beta-proline, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3r, r-3-pyrrolidinecarboxylic acid, l-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r-3-pyrrolidinecarboxylic acid hcl, r-pyrrilidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 1501970
IUPAC navn (3R)-pyrrolidin-3-carboxylsyre
SMIL C1CNCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-beta-Proline
Smeltepunkt 185 °C til 191 °C
Beilstein 5496144
Mængde 1 g
Formel vægt 115.13
Optisk rotation −18° (c=2 i vand)
Procent renhed ≥98%