missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Azetidine-2-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30339535
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339535 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8124801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Azetidine-2-Carboxylic Acid
CAS 7729-30-8
Molekylær formel C4 H7 N O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m1/s1
SMIL OC(=O)[C@H]1CCN1
IUPAC navn (2R)-azetidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 101.1
Formel vægt 101.0477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.