Få mere at vide
D-Azetidine-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Azetidine-2-Carboxylic Acid |
| CAS | 7729-30-8 |
| Molekylær formel | C4 H7 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H]1CCN1 |
| IUPAC navn | (2R)-azetidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.1 |
| Formel vægt | 101.0477 |