missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

d-Atabrine dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495828
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495828 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495828 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13735D

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress d-Atabrine dihydrochloride is an active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.

d-Atabrine dihydrochloride is an active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale d-Atabrine dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 56100-41-5
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H32Cl3N3O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (35.25 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](NC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC(Cl)=CC=C31)CCCN(CC)CC.Cl.Cl
Molekylvægt (g/mol) 472.88
Formel vægt 472.88
Procent renhed 99.35%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.