Få mere at vide
D-asparaginsyre, TRC
Artikelnummer. 30010041
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010041 5 g
30004218 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010041 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7900205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1783-96-6
Molekylær formel C4 H7 N O4
Molekylvægt (g/mol) 133.1
Synonym (-)-Aspartic Acid, (R)-Aspartic Acid, D-(-)-Aspartic Acid, 2-Aminobutanedioic Acid, NSC 97922
IUPAC navn (2R)-2-aminobutanedioinsyre
SMIL N[C@H](CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Aspartic acid
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Mængde 5 g
Formel vægt 133.0375
Procent renhed >95%