Få mere at vide
D-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 69630-50-8 |
| Molekylær formel | C6H12ClNO4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | D-Aspartic Acid 1,4-Dimethyl Ester Hydrochloride, Dimethyl D-Aspartate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)C[C@@H](N)C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl (2R)-2-aminobutanedioate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.62 |
| Formel vægt | 197.0455 |