Få mere at vide
D-asparaginsyre dimethylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489758
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489758 5 g 5g
15479758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63197.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69630-50-8 | C6H12ClNO4 | 197.615 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69630-50-8
Molekylær formel C6H12ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 197.615
MDL nummer MFCD00070384
InChI nøgle PNLXWGDXZOYUKB-PGMHMLKASA-N
Synonym d-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, h-d-asp ome-ome.hcl, h-d-asp ome-oh hcl, r-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, d-aspartic acid, dimethyl ester, hydrochloride, d-aspartic acid-1,4-dimethyl ester hydrochloride, 1,4-dimethyl 2r-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-d-asp diome . hcl, h-d-asp ome-ome hcl, d-aspartic acid dimethyl ester hcl
PubChem CID 51051594
IUPAC navn dimethyl-(2R)-2-aminobutandioat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 114°C to 119°C
Mængde 5 g
Formel vægt 197.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof