Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-asparaginsyre, 99%
Artikelnummer. 11404687
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11404687
Brand: Thermo Scientific Chemicals B21184.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
D-asparaginsyre modulerer melatoninsyntesen i pinealkirtlen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-asparaginsyre modulerer melatoninsyntesen i pinealkirtlen.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand, Opløseligt i 1N ammoniumhydroxid (100 mg/ml) og fortyndet HCl. Uopløseligt i ether og alkohol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1783-96-6
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.103
MDL nummer MFCD00063081
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Synonym d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
PubChem CID 83887
ChEBI CHEBI:17364
IUPAC navn (2R)-2-aminobutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Aspartic acid
Smeltepunkt >300°C (decomposition)
Beilstein 1723529
Merck Index 14,840
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water,Soluble in 1N ammonium hydroxide (100mg/ml),and dilute HCl. Insoluble in ether,and alcohol.
Tæthed 1.66
Mængde 25 g
Formel vægt 133.1
Optisk rotation −25° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhed 99%