Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Asparaginsyre, 99+%
Artikelnummer. 10296540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10296540 25 g Glasflaske 25g
10574274 5 g Glasflaske 5g
10145403 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10296540 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 204260250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133,103 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1783-96-6
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.103
MDL nummer MFCD00063081
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Synonym d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
PubChem CID 83887
ChEBI CHEBI:17364
IUPAC navn (2R)-2-aminobutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Aspartic acid
Smeltepunkt >300,0 °C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,4% maks. (105 °C, 3 timer)
Andre aminosyrer 0,3% maks. (TLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Rester efter tænding 0,1% maks.
Beilstein 04, 471
Specifik rotation −25.80
Merck Index 15, 830
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol og ether
Mængde 25 g
Formel vægt 133.1
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver