Få mere at vide
D-asparaginsyre 1-methylester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430469
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430469 5 g 5g
15420469 1 g 1g
15440469 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63658.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65414-78-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
D-asparaginsyre 1-methylester bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-asparaginsyre 1-methylester bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65414-78-0
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD03424227
InChI nøgle SWWBMHIMADRNIK-GSVOUGTGSA-N
Synonym h-d-asp-ome, r-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, d-asp-ome, d-aspartic acid 1-methyl ester, d-aspartic acid,1-methyl ester, 3r-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
PubChem CID 7020023
IUPAC navn (3R)-3-amino-4-methoxy-4-oxobutansyre
SMIL COC(=O)C(CC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Aspartic acid 1-methyl ester
Mængde 5 g
Formel vægt 147.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof