missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Asparagine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Asparagine |
| CAS | 2058-58-4 |
| Molekylær formel | C4 H8 N2 O3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | D-Asparagine, Asparagine, D- (8CI), (2R)-2-Amino-3-carbamoylpropanoic acid, (2R)-4-Amino-2-azaniumyl-4-oxobutanoate, (R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H](CC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.12 |
| Formel vægt | 132.0535 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?