Få mere at vide
D-(-)-Asparagin monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30344667
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30344667 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30344667 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA780125250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Asparagine Monohydrate
CAS 5794-24-1
Molekylær formel C4H8N2O3 . H2O
Mængde 250 mg
Synonym D-Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate, D- (8CI), D-Asparagine, monohydrate (9CI), (R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, D-Asparagine monohydrate
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
SMIL O.N[C@H](CC(=O)N)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2,4-diamino-4-oxobutansyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Formel vægt 150.0641