Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-asparaginmonohydrat, 99 %
Artikelnummer. 11410398
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11410398
Brand: Thermo Scientific Chemicals B24556.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5794-24-1 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
D-(-)-asparaginmonohydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-(-)-asparaginmonohydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier
og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand (35 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-24-1
Molekylær formel C4H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 150.134
MDL nummer MFCD00149558
InChI nøgle RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Synonym d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
PubChem CID 16211197
IUPAC navn (2R)-2,4-diamino-4-oxobutansyre;hydrat
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Asparagine monohydrate
Smeltepunkt 274°C to 276°C (decomposition)
Merck Index 14,837
Opløselighedsinformation Soluble in water (35g/L at 20°C).
Mængde 100 g
Formel vægt 150.14 (132.12 Anhydrous)
Procent renhed 99%