Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-asparaginmonohydrat, 99 %
Artikelnummer. 11400398
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400398 25 g 25g
11410398 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400398 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B24556.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5794-24-1 | C4H10N2O4 | 150,134 g/mol
D-(-)-asparaginmonohydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-(-)-asparaginmonohydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier
og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand (35 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-24-1
Molekylær formel C4H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 150.134
MDL nummer MFCD00149558
InChI nøgle RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Synonym d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
PubChem CID 16211197
IUPAC navn (2R)-2,4-diamino-4-oxobutansyre;hydrat
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Asparagine monohydrate
Smeltepunkt 274 °C til 276 °C (opdeling)
Merck Index 14,837
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (35 g/L ved 20 °C).
Mængde 25 g
Formel vægt 150,14 (132,12 Vandfri)
Procent renhed 99%