Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-asparaginmonohydrat
Artikelnummer. 17291136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17291136 25 g
17271136 1 g
17281136 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17291136 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 204270250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 5794-24-1 | C4H10N2O4 | 150.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-24-1
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Asparagine monohydrate
Smeltepunkt 280,0 °C
Molekylær formel C4H8N2O3·H2O
Lineær formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 471
Merck Index 14, 837
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opl.: 35 g/l (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i syrer og baser, praktisk talt uopløselig i methanol, ethanol, ether og benzen
Mængde 25 g
Formel vægt 150.13