Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-asparaginmonohydrat
Artikelnummer. 17271136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17271136 1 g
17281136 5 g
17291136 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17271136 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 204270010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-24-1
Molekylvægt (g/mol) 150.13
InChI nøgle RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-amino-3-carbamoylpropansyrehydrat
SMIL O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Asparagine monohydrate
Smeltepunkt 280.0°C
Molekylær formel C4H10N2O4
Lineær formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 471
Merck Index 14, 837
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 35 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Mængde 1 g
Formel vægt 150.13