Få mere at vide
D-asparaginmonhydrat, 100,5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11313979 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313979 1 kg 1kg
11303979 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313979 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210079491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5060.00 DKK
    4819.10 DKK / 1kg
    Spare 240.90 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-24-1
Molekylær formel C4H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 150.134
InChI nøgle RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Synonym d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
PubChem CID 16211197
IUPAC navn (2R)-2,4-diamino-4-oxobutansyre;hydrat
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Asparagine monhydrate
Analyseprocentområde 1.005
Mængde 1 kg
Formel vægt 150.1
Procent renhed 100.5%
Fysisk form Krystallinsk