Få mere at vide
D-Ascorbic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Ascorbic Acid |
| CAS | 10504-35-5 |
| Molekylær formel | C6 H8 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | D-Lyxoascorbic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]([C@@](O1)([H])C(O)=C(O)C1=O)CO |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.1241 |
| Formel vægt | 176.0321 |