Få mere at vide
D-Arginin, TRC
Artikelnummer. 30339370
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30339370 250 g
1 options
Artikelnummer. 30339370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA769515250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Arginine
CAS 157-06-2
Molekylær formel C6 H14 N4 O2
Mængde 250 g
Synonym (R)-Arginine
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m1/s1
SMIL O=C(O)C(N)CCCNC(=N)N
IUPAC navn (2R)-2-amino-5-carbamimidamidopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Formel vægt 174.1117