Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-arginin monohydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 11413327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413327 1 g 1g
11423327 5 g 5g
11433327 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413327 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16222.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-75-8 | C6H15ClN4O2 | 210.662 g/mol
Påvirkningen af kreatininmetabolismen er, at d-argininmonohydrochlorid derved forårsagede lidt større stigninger i muskelkreatin. D-arginylethylester blev syntetiseret ved kraftig omrøring af D-argininmonohydrochlorid og overskydende vandfri ethanol i et isbåd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Den indflydelse på kreatininmetabolisme, at d-arginin monohydrochlorid derved forårsagede lidt større stigninger i muskelkreatin. D-arginylethylester blev syntetiseret ved kraftig omrøring af D-argininmonohydrochlorid og overskydende vandfri ethanol i et isbåd.
Opløselighed Opløseligt i vand (
50 mg/ml) og 3N HCl (5).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-75-8
Molekylær formel C6H15ClN4O2
Molekylvægt (g/mol) 210.662
MDL nummer MFCD00012620
InChI nøgle KWTQSFXGGICVPE-PGMHMLKASA-N
Synonym d-arginine hydrochloride, h-d-arg-oh.hcl, d-arginine monohydrochloride, d-arginine, monohydrochloride, unii-aw80ygd17d, d-arginine hcl, arginine, monohydrochloride, d, aw80ygd17d, arginine, chloride, d--arginine hydrochloride
PubChem CID 12326
IUPAC navn (2R)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Arginine monohydrochloride
Smeltepunkt 216°C to 218°C
Beilstein 5773432
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml),and 3N HCl (5).
Mængde 1 g
Formel vægt 210.67
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%