Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-arginin, 98 %
Artikelnummer. 11413187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413187 5 g 5g
11403187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413187 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16137.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 157-06-2 | C6H14N4O2 | 174,204 g/mol
1-Deamino-8-D-arginin vasopressin udgør en ny farmakologisk tilgang til behandling af hæmofili og von Willebrands sygdom. En ny ikke-enzymatisk vej til dannelse af nitrogenoxid er ved reaktionen af hydrogenperoxid og d- eller l-arginin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Deamino-8-D-arginin vasopressin udgør en ny farmakologisk tilgang til behandling af hæmofili og von Willebrands ’sygdom. En ny ikke-enzymatisk vej til dannelse af nitrogenoxid er ved reaktionen af hydrogenperoxid og d- eller l-arginin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Air
Sensitive.Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 157-06-2
Molekylær formel C6H14N4O2
Molekylvægt (g/mol) 174.204
MDL nummer MFCD00063116
InChI nøgle ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-arginine, h-d-arg-oh, r-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, d-arginin, d-arg, d---arginine, arginine, d, d-2-amino-5-guanidinovaleric acid, d--arginine, unii-r54z304z7c
PubChem CID 71070
ChEBI CHEBI:15816
IUPAC navn (2R)-2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Arginine
Smeltepunkt ∼235 °C
Beilstein 1725412
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 148 g/L.
Mængde 5 g
Formel vægt 174.2
Følsomhed Luftfølsom
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Arginine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Arginine