Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-arginin, 98 %
Beskrivelse
1-Deamino-8-D-arginin vasopressin udgør en ny farmakologisk tilgang til behandling af hæmofili og von Willebrands sygdom. En ny ikke-enzymatisk vej til dannelse af nitrogenoxid er ved reaktionen af hydrogenperoxid og d- eller l-arginin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Deamino-8-D-arginin vasopressin udgør en ny farmakologisk tilgang til behandling af hæmofili og von Willebrands ’sygdom. En ny ikke-enzymatisk vej til dannelse af nitrogenoxid er ved reaktionen af hydrogenperoxid og d- eller l-arginin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Air
Sensitive.Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Arginine |
| Smeltepunkt | ∼235°C |
| Beilstein | 1725412 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water at 148g/L. |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 174.2 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Procent renhed | 98% |