Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-arabitol, 99 %
Artikelnummer. 11493388
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493388 25 g 25g
11483388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493388 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17801.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 488-82-4 | C5H12O5 | 152.146 g/mol
Det kan anvendes som et sukker i produktionen af xylitol via biotransformationsproces. Det er et substrat, der bruges til at identificere, differentiere og karakterisere enzymer såsom gluconobacter oxydans dehydrogenase(r), Gox2181, hypertermofil D-arabitoldehydrogenase fra Thermotoga maritime og NAD-afhængig D-arabitoldehydrogenase fra eddikesyrebakterie, Acetobacter suboxydans.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan anvendes som sukker i produktionen af xylitol via biotransformationsproces. Det er et substrat, der bruges til at identificere, differentiere og karakterisere enzymer såsom gluconobacter oxydans dehydrogenase(r), Gox2181, hypertermofil D-arabitoldehydrogenase fra Thermotoga maritime og NAD-afhængig D-arabitoldehydrogenase fra eddikesyrebakterie, Acetobacter suboxydans.
Opløselighed Opløseligt i vand (50 mg
/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-82-4
Molekylær formel C5H12O5
Molekylvægt (g/mol) 152.146
MDL nummer MFCD00004709
InChI nøgle HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Synonym d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol
PubChem CID 94154
ChEBI CHEBI:18333
IUPAC navn (2R,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Arabitol
Smeltepunkt 100°C to 104°C
Mængde 25 g
Beilstein 1720520
Merck Index 14,762
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml).
Optisk rotation +132° (c=0.4 in Acidified Molybdate Solution)
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%