Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Arabitol, 99 %
Artikelnummer. 10702881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10702881 5 g Glasflaske 5g
10147513 25 g Glasflaske 25g
10167893 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702881 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 302870050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 488-82-4 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-82-4
Molekylær formel C5H12O5
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00004709
InChI nøgle HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Synonym d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol
PubChem CID 94154
ChEBI CHEBI:18333
IUPAC navn (2R,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Arabitol
Smeltepunkt 97°C to 105°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation + 12
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver