Få mere at vide
MedChemExpress D-Arabitol
Artikelnummer. 16442599
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16442599 1 g
1 options
Artikelnummer. 16442599 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN3686
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress D-Arabitol is a polyol and its accumulation may cause a neurotoxic effect in human.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 152.15 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 488-82-4
Produkttype Natural Products
Renhed 97.0%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM∣Need ultrasonic)
Mål Endogenous Metabolite
Mængde 1 g