Få mere at vide
Melford D-+-Arabitol
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 488-82-4
- Molekylformel: C 5 H 12 O 5
- Molekylvægt: 152,15 g/mol
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 488-82-4 |
| Molekylær formel | C5H12O5 |
| Mængde | 1 kg |