Få mere at vide
D-(-)-Arabinose (White Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10216054
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10216054 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10216054 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2504100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
D-(-)-Arabinose is a component used for culture media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Arabinose
CAS 28697-53-2
Smeltepunkt 152°C
Farve White
Analyseprocentområde ≥99 %
Emballage Amber Glass
Molekylær formel C5H10O5
MDL nummer MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
Mængde 100 g
Specifik rotation -107 to -97° (+ or -)
Synonym alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
InChI nøgle PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
SMIL OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC navn (4S,5R)-oxane-2,3,4,5-tetrol
Molekylvægt (g/mol) 150.13
PubChem CID 71313478
Formel vægt 150.07
Procent renhed 99% min.
Fysisk form Powder or Solid