Få mere at vide
D-Arabinose, TRC
Artikelnummer. 17969314
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17969314 5 g
17957244 50 g
17959234 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17969314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7641755G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28697-53-2
Molekylær formel C5 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Synonym D-Arabinose, Arabinopyranose, D- (8CI), D-Arabinopyranose
IUPAC navn (3S,4R,5R)-oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Arabinopyranose
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
Formel vægt 150.0528