Få mere at vide
D-Arabinose, TRC
Artikelnummer. 17957244
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17957244 50 g
17959234 250 g
17969314 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17957244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA76417550G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28697-53-2
Molekylær formel C5 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Synonym D-Arabinose, Arabinopyranose, D- (8CI), D-Arabinopyranose
IUPAC navn (3S,4R,5R)-oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Kemisk navn eller materiale D-Arabinopyranose
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
Formel vægt 150.0528
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.