Få mere at vide
D-Arabinose, TRC
Artikelnummer. 30348667
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30348667 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30348667 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7642032.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Arabinose
CAS 10323-20-3
Molekylær formel C5 H10 O5
Mængde 2.5 g
Synonym Arabinose, D- (8CI), (-)-Arabinose, Anhydroarabinose, D-(-)-Arabinose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC navn (2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Formel vægt 150.0528