Få mere at vide
D-Arabinose Phenylhydrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Arabinose Phenylhydrazone |
| CAS | 28767-74-0 |
| Molekylær formel | C11H16N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O4/c14-7-10(16)11(17)9(15)6-12-13-8-4-2-1-3-5-8/h1-6,9-11,13-17H,7H2/b12-6+/t9-,10-,11+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)\C=N\Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5E)-5-(phenylhydrazinylidene)pentane-1,2,3,4-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.26 |
| Formel vægt | 240.111 |