Få mere at vide
D-Arabinose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456501 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11456501 100 g
1 options
Artikelnummer. 11456501 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219402380
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
CAS 10323-20-3
Molekylær formel C5H10O5
Mængde 100 g
Synonym d---arabinose, d-arabinose, dl-arabinose, arabinose, d, arabinose,d, 2s,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-f0w6etz4e5, --arabinose, aldehydo-d-arabinose, f0w6etz4e5
InChI nøgle SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYNA-N
Molekylvægt (g/mol) 150.13
PubChem CID 66308
ChEBI CHEBI:46983