Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(-)-arabinose, 99+%
Artikelnummer. 10751241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10751241 100 g Plastflaske 100g
10347580 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751241 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 161451000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28697-53-2 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28697-53-2
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00064361,MFCD20731172,MFCD00006609,MFCD00066648,MFCD09864633
InChI nøgle PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
Synonym alpha-d-arabinopyranose, 2s,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, d--arabinose, alpha-arabinose, a-d-arabinopyranose, alpha-d-arabinopyranose 9ci, 2s,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 71313478
IUPAC navn (4S,5R)-oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Arabinose
Navn note p.a.
Smeltepunkt 152.0°C to 160.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 31, 34
Specifik rotation − 103.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glycerol and ether
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske